N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1150-1G
B1150-10G
TCIAB1150-1GEA
20
EUR
TCIAB1150-1G
TCIAB1150-10G
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) ≥95.0% (por GC)
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Formula:
C₉H₁₈F₃NOSi Pto. Ebullición: 170°C Pto. de inflamación: 52°C |
Número MDL:
MFCD00009671 Núm. CAS: 77377-52-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |