1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3372-1G B3372-5G
TCIAB3372-1GEA 60 EUR
TCIAB3372-1G TCIAB3372-5G
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene ≥98.0% (por GC)
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene
Formula: C₃₀H₂₄P₂
MW: 446,46 g/mol
Número MDL: MFCD00014081
Núm. CAS: 13991-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5290b74c660a6379e5d19eefafd47c419148e9c5&vid=5290b74c660a6379e5d19eefafd47c419148e9c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C