N,N'-Difenilbencidina ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4'-Bis(phenylamino)biphenyl, N4,N4'-Diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
D0878-25G D0878-5G
TCIAD0878-25GEA 160 EUR
TCIAD0878-25G TCIAD0878-5G
N,N'-Difenilbencidina ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N'-Difenilbencidina
Formula: C₂₄H₂₀N₂
MW: 336,44 g/mol
Número MDL: MFCD00003016
Núm. CAS: 531-91-9
EINECS: 208-521-7
Índice Merck: 14,03319
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0db1d7e8c0fd56f8b58c79acd3e6e5da82b939fa&vid=0db1d7e8c0fd56f8b58c79acd3e6e5da82b939fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot THF almost transparency