N-Oxido de 4-nitroquinolina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
N0250-1G N0250-5G
TCIAN0250-1GEA 40 EUR
TCIAN0250-1G TCIAN0250-5G
N-Oxido de 4-nitroquinolina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-Oxido de 4-nitroquinolina
Formula: C₉H₆N₂O₃
Número MDL: MFCD00006738
Núm. CAS: 56-57-5
EINECS: 200-281-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09ce7fb423ee109eb32349fe82806b04e748ef16&vid=09ce7fb423ee109eb32349fe82806b04e748ef16&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetone very faint turbidity