Amido negro 10B ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Amino-5-hidroxi-3-(4-nitrofenilazo)-6-(fenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de sodio
A0586-25G A0586-500G A0586-100G
TCIAA0586-25GEA 24 EUR
TCIAA0586-25G TCIAA0586-500G TCIAA0586-100G
Amido negro 10B ≥95.0% (by HPLC)
4-Amino-5-hidroxi-3-(4-nitrofenilazo)-6-(fenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de sodio
Formula: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
MW: 616,49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004017
Núm. CAS: 1064-48-8
EINECS: 213-903-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e815df4622646aca81300f0843333e56e58d65f4&vid=e815df4622646aca81300f0843333e56e58d65f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 616.0 to 620.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 700 (H2O, 616.0 to 620.0 nm)