Tobramicina ≥94.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
T2503-5G T2503-25G
TCIAT2503-5GEA 109 EUR
TCIAT2503-5G TCIAT2503-25G
Tobramicina ≥94.0% (by titrimetric analysis)
Tobramicina
Formula: C₁₈H₃₇N₅O₉
Pto. de fusión: 178°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077885
Núm. CAS: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5
Índice Merck: 14,09490
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c16df67a3dbd97fde6585a1d5058878fbda378a5&vid=c16df67a3dbd97fde6585a1d5058878fbda378a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 94.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +138.0 to +148.0 deg (C=4, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 8.0 %