2'-Desoxiinosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
9-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol
D3584-1G
D3584-5G
TCIAD3584-1GEA
34
EUR
TCIAD3584-1G
TCIAD3584-5G
2'-Desoxiinosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2'-Desoxiinosina
Formula:
C₁₀H₁₂N₄O₄ MW: 252,23 g/mol Pto. de fusión: 220°C |
Número MDL:
MFCD00005762 Núm. CAS: 890-38-0 EINECS: 212-964-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -29.0 to -33.0 deg (C=1, 0.1mol/L NaOH) |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)