2-Fluoradenosina ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
F0656-1G F0656-200MG
TCIAF0656-1GEA 233 EUR
TCIAF0656-1G TCIAF0656-200MG
2-Fluoradenosina ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Fluoradenosina
Formula: C₁₀H₁₂FN₅O₄
MW: 285,23 g/mol
Pto. de fusión: 200°C
Número MDL: MFCD00866394
Núm. CAS: 146-78-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92f3acb11c0b9c620db6f6e31676c9222c7410e3&vid=92f3acb11c0b9c620db6f6e31676c9222c7410e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -67.0 to -73.0 deg (C=0.1, EtOH)