Inosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
I0037-25G
I0037-500G
TCIAI0037-25GEA
41
EUR
TCIAI0037-25G
TCIAI0037-500G
Inosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Inosina
Formula:
C₁₀H₁₂N₄O₅ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066770 Núm. CAS: 58-63-9 EINECS: 200-390-4 Índice Merck: 14,04975 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -50.0 to -53.0 deg (C=1, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |