2'-Deoxitimidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, dT, Thymine deoxyriboside, 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Pyrimidine deoxynucleoside, Thymidine kinase, Thymidine-2-deoxythymidine
T0233-1G T0233-25G T0233-5G
TCIAT0233-1GEA 16 EUR
TCIAT0233-1G TCIAT0233-25G TCIAT0233-5G
2'-Deoxitimidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Timidina
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₅
MW: 242,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006537
Núm. CAS: 50-89-5
EINECS: 200-070-4
Índice Merck: 14,09397
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fea538741400756b8a703c5c7a7a162f44e6132&vid=5fea538741400756b8a703c5c7a7a162f44e6132&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 189.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +32.0 to +34.0 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.)