2'-Deoxycytidine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride
D0048-25G
D0048-5G
TCIAD0048-25GEA
314
EUR
TCIAD0048-25G
TCIAD0048-5G
2'-Deoxycytidine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2'-Deoxycytidine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₄ClN₃O₄ MW: 263.68 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012840 Núm. CAS: 3992-42-5 EINECS: 223-639-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +55.0 to +59.0 deg (C=1, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |