7-Aminoactinomicina D (7-AAD)
Proveedor: Cayman Chemical
11397-1 11397-5
CAYM11397-1EA 161 EUR
CAYM11397-1 CAYM11397-5
7-Aminoactinomicina D (7-AAD)
7-Aminoactinomicina D (7-AAD)
Formula: C₆₂H₈₇N₁₃O₁₆
Número MDL: MFCD00077295
Núm. CAS: 7240-37-1