Ácido dibenzoil-L-tartarico monohidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
D1354-25G D1354-500G
TCIAD1354-25GEA 49 EUR
TCIAD1354-25G TCIAD1354-500G
Ácido dibenzoil-L-tartarico monohidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido dibenzoil-L-tartarico monohidrato
Formula: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
MW: 376,33 g/mol (358,31 anhy)
Número MDL: MFCD00149119
Núm. CAS: 62708-56-9
EINECS: 220-374-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db1906a8468fd3531586ccbbd4c88f1c6ce6a27&vid=5db1906a8468fd3531586ccbbd4c88f1c6ce6a27&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -106.0 to -111.0 deg (C=1, EtOH)
Water 4.7 to 5.1 %