α-Metilcinamaldehído ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: α-Methyl-cinnamaldehyde(predominantly trans)
M0584-25G M0584-500G
TCIAM0584-25GEA 40 EUR
TCIAM0584-25G TCIAM0584-500G
α-Metilcinamaldehído ≥95.0% (por GC)
α-Metilcinamaldehído
Formula: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Pto. de inflamación: 124°C
Número MDL: MFCD00006976
Núm. CAS: 101-39-3
EINECS: 202-938-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2008156c800f6d34248214682ae76a4dcedef32d&vid=2008156c800f6d34248214682ae76a4dcedef32d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %