(1S)-(-)-Camphanic acid 98,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(1S,4R)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
C1021-1G
C1021-5G
TCIAC1021-1GEA
24
EUR
TCIAC1021-1G
TCIAC1021-5G
(1S)-(-)-Camphanic acid 98,0 Titrimetric
(1S)-(-)-Camphanic acid
Formula:
C₁₀H₁₄O₄ MW: 198.22 g/mol |
Número MDL:
MFCD00044948 Núm. CAS: 13429-83-9 EINECS: 236-552-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Optical purity (GC) | min. 99.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |