Tetracloruro de bifenilo-3,3',4,4'-tetrailtetraamonio hidrato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DAB Tetrahidrocloruro hidrato
D0078-25G D0078-5G
TCIAD0078-25GEA 288 EUR
TCIAD0078-25G TCIAD0078-5G
Tetracloruro de bifenilo-3,3',4,4'-tetrailtetraamonio hidrato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Tetracloruro de bifenilo-3,3',4,4'-tetrailtetraamonio hidrato
Formula: C₁₂H₁₄N₄·4HCl·H₂O
MW: 360.11 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08273058
Núm. CAS: 868272-85-9
EINECS: 231-018-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3b44aae59a6abd52aa1e04c26e260395165e210&vid=d3b44aae59a6abd52aa1e04c26e260395165e210&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 13.0 %
Sensitiveness Yellow appears in organic phase with the presence of Selenium (0.2ppm)