Ácido 3-(2-furil)acrilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0084-10G F0084-25G
TCIAF0084-10GEA 66 EUR
TCIAF0084-10G TCIAF0084-25G
Ácido 3-(2-furil)acrilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-(2-furil)acrilico
Formula: C₇H₆O₃
Número MDL: MFCD00003257
Núm. CAS: 539-47-9
EINECS: 208-718-8
Índice Merck: 14,04297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=189f1e453113f422df9cce7e0946c1b12da307cc&vid=189f1e453113f422df9cce7e0946c1b12da307cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency