1,5-Naphthyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
N0401-1G
N0401-100MG
TCIAN0401-1GEA
104
EUR
TCIAN0401-1G
TCIAN0401-100MG
1,5-Naphthyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,5-Naphthyridine
Formula:
C₈H₆N₂ Pto. Ebullición: 152°C |
Número MDL:
MFCD00039727 Núm. CAS: 254-79-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 73.0 to 78.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |