1,8-Naphthyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,8-Diazanaphthalene, Pyrido[2,3-b]pyridine
N0464-1G N0464-100MG
TCIAN0464-1GEA 268 EUR
TCIAN0464-1G TCIAN0464-100MG
1,8-Naphthyridine ≥98.0% (por GC)
1,8-Naphthyridine
Formula: C₈H₆N₂
MW: 130,1466 g/mol
Número MDL: MFCD00059751
Núm. CAS: 254-60-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82ad60677fb4b1b8c2a6962def705e1e8564b09c&vid=82ad60677fb4b1b8c2a6962def705e1e8564b09c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C