4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
B0852-1G B0852-25G B0852-5G
TCIAB0852-1GEA 16 EUR
TCIAB0852-1G TCIAB0852-25G TCIAB0852-5G
4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridilo
Formula: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
Número MDL: MFCD00006441
Núm. CAS: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b995d2da19f70ab8d6fb4ba94c1a4951339eede&vid=2b995d2da19f70ab8d6fb4ba94c1a4951339eede&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 174.0 deg-C