4,4'-Dinontil-2,2'-bipiridilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3917-1G D3917-5G
TCIAD3917-1GEA 34 EUR
TCIAD3917-1G TCIAD3917-5G
4,4'-Dinontil-2,2'-bipiridilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Dinontil-2,2'-bipiridilo
Formula: C₂₈H₄₄N₂
Número MDL: MFCD00800915
Núm. CAS: 142646-58-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67e6307332cdbb21a542870eec7e27155758ad6d&vid=67e6307332cdbb21a542870eec7e27155758ad6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C