Acetoacetato de 2-metoxietilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1583-25G A1583-500G
TCIAA1583-25GEA 16 EUR
TCIAA1583-25G TCIAA1583-500G
Acetoacetato de 2-metoxietilo ≥95.0% (por GC)
Acetoacetato de 2-metoxietilo
Formula: C₇H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD00009648
Núm. CAS: 22502-03-0
EINECS: 245-043-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0207172fe2c1a652adc76e076fa3112cb47724e7&vid=0207172fe2c1a652adc76e076fa3112cb47724e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)