5-Amino-2-clorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-aminophenol
A1976-25G A1976-5G
TCIAA1976-25GEA 191 EUR
TCIAA1976-25G TCIAA1976-5G
5-Amino-2-clorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-2-chlorophenol
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Pto. de fusión: 160°C
Número MDL: MFCD01707858
Núm. CAS: 6358-06-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58850dbadf541e9303459ddf3da889366adcd2fb&vid=58850dbadf541e9303459ddf3da889366adcd2fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %