Isoindoline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0751-1G I0751-5G
TCIAI0751-1GEA 74 EUR
TCIAI0751-1G TCIAI0751-5G
Isoindoline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Isoindoline
Formula: C₈H₉N
Pto. Ebullición: 113°C
Pto. de fusión: 17°C
Pto. de inflamación: 94°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00605324
Núm. CAS: 496-12-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8b69a7bfc852c6e0eb902aa21e3eac81e34350&vid=fc8b69a7bfc852c6e0eb902aa21e3eac81e34350&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %