Succinohidrazida ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Succinic Dihydrazide
S0482-25G S0482-500G S0482-100G
TCIAS0482-25GEA 16 EUR
TCIAS0482-25G TCIAS0482-500G TCIAS0482-100G
Succinohidrazida ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Succinohidrazida
Formula: C₄H₁₀N₄O₂
MW: 146,1478 g/mol
Pto. de fusión: 168°C
Número MDL: MFCD00007613
Núm. CAS: 4146-43-4
EINECS: 223-970-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62582d5628be6228200972ef63e3624dfe15e3ec&vid=62582d5628be6228200972ef63e3624dfe15e3ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %