Ortocarbonato de tetraetilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1107-25ML T1107-5ML
TCIAT1107-25MLEA 104 EUR
TCIAT1107-25ML TCIAT1107-5ML
Ortocarbonato de tetraetilo ≥97.0% (por GC)
Ortocarbonato de tetraetilo
Formula: C₉H₂₀O₄
MW: 192,26 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de inflamación: 52°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009221
Núm. CAS: 78-09-1
EINECS: 201-082-2
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd256cedd2772a0684592026a78b1bb0bc29b828&vid=bd256cedd2772a0684592026a78b1bb0bc29b828&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %