Ortocarbonato de tetrametilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T1045-25G
T1045-5G
TCIAT1045-25GEA
782
EUR
TCIAT1045-25G
TCIAT1045-5G
Ortocarbonato de tetrametilo ≥97.0% (por GC)
Ortocarbonato de tetrametilo
Formula:
C₅H₁₂O₄ Pto. Ebullición: 114°C Pto. de inflamación: 22°C |
Número MDL:
MFCD00008473 Núm. CAS: 1850-14-2 EINECS: 217-438-5 UN: 3272 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |