1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,3-Di-tert-butyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, ItBu.HBF4
D3711-5G
D3711-1G
TCIAD3711-5GEA
160
EUR
TCIAD3711-5G
TCIAD3711-1G
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate
Formula:
C₁₁H₂₁BF₄N₂ MW: 268,1025 g/mol |
Número MDL:
MFCD07784425 Núm. CAS: 263163-17-3 UN: 1759 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |