Cloruro de (clorometil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (chloromethyl)triphenylphosphoniumchloride
C1009-25G C1009-5G
TCIAC1009-25GEA 177 EUR
TCIAC1009-25G TCIAC1009-5G
Cloruro de (clorometil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de (clorometil)trifenilfosfonio
Formula: C₁₉H₁₇Cl₂P
MW: 347,2180 g/mol
Número MDL: MFCD00011867
Núm. CAS: 5293-84-5
EINECS: 226-139-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a507fab9db8954f609e6bf949712e0e966867007&vid=a507fab9db8954f609e6bf949712e0e966867007&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency