2,4-Diclorotolueno-α-tiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (2,4-Dichlorophenyl)methanethiol, 2,4-Dichlorobenzenemethanethiol
D2198-25G D2198-5G
TCIAD2198-25GEA 355 EUR
TCIAD2198-25G TCIAD2198-5G
2,4-Diclorotolueno-α-tiol ≥98.0% (por GC)
2,4-Diclorotolueno-α-tiol
Formula: C₇H₆Cl₂S
MW: 193,10 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD00039650
Núm. CAS: 59293-67-3
EINECS: 261-687-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c441b1548fea60aa92e43e7ae270cca842d8fdcc&vid=c441b1548fea60aa92e43e7ae270cca842d8fdcc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %