Ioduro de trifenilisopropilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0552-25G I0552-5G
TCIAI0552-25GEA 109 EUR
TCIAI0552-25G TCIAI0552-5G
Ioduro de trifenilisopropilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ioduro de trifenilisopropilfosfonio
Formula: C₂₁H₂₂IP
MW: 432.29 g/mol
Número MDL: MFCD00031595
Núm. CAS: 24470-78-8
EINECS: 246-281-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c7d12dd3fe07d5118fd8843a6d6e678adc8cb96&vid=8c7d12dd3fe07d5118fd8843a6d6e678adc8cb96&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity