Cloruro de α-fenilbencenoacetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2763-25G D2763-5G
TCIAD2763-25GEA 176 EUR
TCIAD2763-25G TCIAD2763-5G
Cloruro de α-fenilbencenoacetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de α-fenilbencenoacetilo
Formula: C₁₄H₁₁ClO
Número MDL: MFCD00013655
Núm. CAS: 1871-76-7
EINECS: 217-493-5
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc748fc52b5613859ebd7d645340cf29fa32fcc2&vid=dc748fc52b5613859ebd7d645340cf29fa32fcc2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C