3,3'-Metilendianilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D1683-1G
D1683-5G
TCIAD1683-1GEA
133
EUR
TCIAD1683-1G
TCIAD1683-5G
3,3'-Metilendianilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,3'-Metilendianilina
Formula:
C₁₃H₁₄N₂ |
Número MDL:
MFCD00014777 Núm. CAS: 19471-12-6 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 85.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |