3,4'-Metilendianilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D1684-1G
D1684-25G
D1684-5G
TCIAD1684-1GEA
38
EUR
TCIAD1684-1G
TCIAD1684-25G
TCIAD1684-5G
3,4'-Metilendianilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4'-Metilendianilina
Formula:
C₁₃H₁₄N₂ |
Número MDL:
MFCD00014778 Núm. CAS: 19430-83-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 84.0 to 90.0 deg-C |