Dihidrogenofosfato de 2-aminoetilo ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: O-Phosphorylethanolamine
P0279-100G P0279-25G
TCIAP0279-100GEA 99 EUR
TCIAP0279-100G TCIAP0279-25G
Dihidrogenofosfato de 2-aminoetilo ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Dihidrogenofosfato de 2-aminoetilo
Formula: C₂H₈NO₄P
MW: 141.0630 g/mol
Pto. de fusión: 235°C
Número MDL: MFCD00008178
Núm. CAS: 1071-23-4
EINECS: 213-988-5
UN: 1759
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=278325b8543e783f0e74b5b4eff0898b6b98b753&vid=278325b8543e783f0e74b5b4eff0898b6b98b753&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency