Etilo 4,4,4-tricloroacetoacetato ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4,4-Trichloroacetoacetic acid ethyl ester
T1285-10G
T1285-25G
TCIAT1285-10GEA
133
EUR
TCIAT1285-10G
TCIAT1285-25G
Etilo 4,4,4-tricloroacetoacetato ≥97.0% (por GC)
Etilo 4,4,4-tricloroacetoacetato
Formula:
C₆H₇Cl₃O₃ Pto. Ebullición: 234°C |
Número MDL:
MFCD00043329 Núm. CAS: 3702-98-5 EINECS: 223-041-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...