Metilo 4-cloroacetoacetato ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0910-25ML C0910-250ML
TCIAC0910-25MLEA 34 EUR
TCIAC0910-25ML TCIAC0910-250ML
Metilo 4-cloroacetoacetato ≥96.0% (por GC)
Metilo 4-cloroacetoacetato
Formula: C₅H₇ClO₃
Pto. Ebullición: 97°C
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00000938
Núm. CAS: 32807-28-6
EINECS: 251-230-5
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e0afb4022d45b3122f014060a99a08687f30ec2&vid=5e0afb4022d45b3122f014060a99a08687f30ec2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %