Metilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1245-25G T1245-5G
TCIAT1245-25GEA 326 EUR
TCIAT1245-25G TCIAT1245-5G
Metilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato ≥96.0% (por GC)
Metilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato
Formula: C₅H₅F₃O₃
MW: 170,09 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de inflamación: 40°C
Número MDL: MFCD00041004
Núm. CAS: 83643-84-9
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd4e4f6c20b065c676a0fe1d09a4d8174f6468a7&vid=cd4e4f6c20b065c676a0fe1d09a4d8174f6468a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %