Piridina-2-acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Pyridineacetonitrile
P1014-25G P1014-100G
TCIAP1014-25GEA 65 EUR
TCIAP1014-25G TCIAP1014-100G
Piridina-2-acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Piridina-2-acetonitrilo
Formula: C₇H₆N₂
Número MDL: MFCD00006346
Núm. CAS: 2739-97-1
EINECS: 220-364-6
UN: 3439
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df7dd6cba22e32c3273d714de099dceda9ae3af6&vid=df7dd6cba22e32c3273d714de099dceda9ae3af6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %