Piridina-3-acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Pyridineacetonitrile, 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile
P1232-25G P1232-5G
TCIAP1232-25GEA 251 EUR
TCIAP1232-25G TCIAP1232-5G
Piridina-3-acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Piridina-3-acetonitrilo
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00006406
Núm. CAS: 6443-85-2
EINECS: 229-241-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ae223e4da965a1ecdbbeca74b991885b08d79ef&vid=0ae223e4da965a1ecdbbeca74b991885b08d79ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %