Digoxina ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1828-1G D1828-100MG
TCIAD1828-1GEA 68 EUR
TCIAD1828-1G TCIAD1828-100MG
Digoxina ≥96.0% (by HPLC)
Digoxina
Formula: C₄₁H₆₄O₁₄
MW: 780.95 g/mol
Pto. de fusión: 265°C
Número MDL: MFCD00003674
Núm. CAS: 20830-75-5
EINECS: 244-068-1
UN: 1544
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,03167
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39bdc04f8f1727c1ff674d7a96509ef4ea083c6e&vid=39bdc04f8f1727c1ff674d7a96509ef4ea083c6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +13.0 deg (C=10, Pyridine)
Solubility in Pyridine almost transparency