1-Bromoantraceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2615-500MG B2615-100MG
TCIAB2615-500MGEA 204 EUR
TCIAB2615-500MG TCIAB2615-100MG
1-Bromoantraceno ≥97.0% (por GC)
1-Bromoantraceno
Formula: C₁₄H₉Br
Número MDL: MFCD08276282
Núm. CAS: 7397-92-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11688a605d21fd5a2662e89f85705a17e920d065&vid=11688a605d21fd5a2662e89f85705a17e920d065&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 97.0 to 102.0 deg-C