2-Bromoantraceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2616-1G B2616-5G
TCIAB2616-1GEA 166 EUR
TCIAB2616-1G TCIAB2616-5G
2-Bromoantraceno ≥97.0% (por GC)
2-Bromoantraceno
Formula: C₁₄H₉Br
MW: 257,1300 g/mol
Número MDL: MFCD07784002
Núm. CAS: 7321-27-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 218.0 to 222.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency