1,3-Dicloro-2-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3593-25G D3593-5G
TCIAD3593-25GEA 81 EUR
TCIAD3593-25G TCIAD3593-5G
1,3-Dicloro-2-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
1,3-Dicloro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,90 g/mol
Número MDL: MFCD00060658
Núm. CAS: 19230-28-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab9071d132e0f9c9c13627d33a51330f11943322&vid=ab9071d132e0f9c9c13627d33a51330f11943322&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C