4-Clorodifenilmetano ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2086-25G C2086-5G
TCIAC2086-25GEA 1073 EUR
TCIAC2086-25G TCIAC2086-5G
4-Clorodifenilmetano ≥96.0% (por GC)
4-Clorodifenilmetano
Formula: C₁₃H₁₁Cl
Pto. Ebullición: 153°C
Pto. de fusión: 7°C
Número MDL: MFCD00094070
Núm. CAS: 831-81-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b11abf6747d65e272c313cb724e60f27b88a507&vid=5b11abf6747d65e272c313cb724e60f27b88a507&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 96.0 %