Fenilfosfonato de dietilo ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI

P0335-25ML P0335-5ML
TCIAP0335-25MLEA 234 EUR
TCIAP0335-25ML TCIAP0335-5ML
Fenilfosfonato de dietilo ≥96.0% (por GC)
Fenilfosfonato de dietilo
Formula: C₁₀H₁₅O₃P
MW: 214,198 g/mol
Pto. Ebullición: 267°C
Número MDL: MFCD00015136
Núm. CAS: 1754-49-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f968809843d02ea08a917ba8147d1a5bd1501b7&vid=8f968809843d02ea08a917ba8147d1a5bd1501b7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR