5-Cloro-2-metoxipiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2522-1G C2522-5G
TCIAC2522-1GEA 21 EUR
TCIAC2522-1G TCIAC2522-5G
5-Cloro-2-metoxipiridina ≥98.0% (por GC)
5-Cloro-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₆ClNO
Pto. Ebullición: 180°C
Pto. de inflamación: 53°C
Número MDL: MFCD06254388
Núm. CAS: 13473-01-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4addf0c7c50bbfd616b8bb80095df90f9f8face&vid=f4addf0c7c50bbfd616b8bb80095df90f9f8face&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %