4-(Metilamino)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2183-1G M2183-5G
TCIAM2183-1GEA 27 EUR
TCIAM2183-1G TCIAM2183-5G
4-(Metilamino)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Metilamino)piridina
Formula: C₆H₈N₂
Número MDL: MFCD00152625
Núm. CAS: 1121-58-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94aeb7f0b55c2ef9d0b763ba1daef12413d73b3d&vid=94aeb7f0b55c2ef9d0b763ba1daef12413d73b3d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C