4-Cloro-6-metoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2369-1G
C2369-5G
TCIAC2369-1GEA
50
EUR
TCIAC2369-1G
TCIAC2369-5G
4-Cloro-6-metoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-6-metoxipirimidina
Formula:
C₅H₅ClN₂O Pto. Ebullición: 80°C |
Número MDL:
MFCD06200211 Núm. CAS: 26452-81-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |