Cloruro de dietilcarbamoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0482-25G D0482-500G D0482-100G
TCIAD0482-25GEA 22 EUR
TCIAD0482-25G TCIAD0482-500G TCIAD0482-100G
Cloruro de dietilcarbamoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de dietilcarbamoílo
Formula: C₅H₁₀ClNO
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00000636
Núm. CAS: 88-10-8
EINECS: 201-798-5
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b188062313bf1213309ba13391c5158f1805c97c&vid=b188062313bf1213309ba13391c5158f1805c97c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %